Läs mer
Thermo Scientific™ Kupolformade PCR-kåpor, remsor med 8 st
Produktkod. 10304753
Change view
Kvantitet:
10 förpackningar om 12
250 remsor
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Färg Förpackningsstorlek
10304753 10 förpackningar om 12 Klart Paket med 120
10746163 250 remsor Klart Paket med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10304753 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB0386
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Kupolformade remsor för PCR-applikationer för användning med Thermo Scientific 96-brunnars PCR-plattor och remsor.
Säkerställ korrekt tätning på alla PCR-remsor och 96-brunnars PCR-plattor med precisionsgjutna Thermo Scientific™ PCR Plate Cap Strips.
Domed PCR Cap Strips är kompatibla med 96-brunnars PCR-plattor och standard- och lågprofilstripsrör. De 12 remsorna har stora ändflikar för enkel borttagning av remsor.
Höjdpunkter:
  • Lämplig för användning med alla 96-brunnars PCR-plattor samt standard- och lågprofilrör
  • Stora ändflikar för borttagning av remsor (endast 12 remsor)
Certifieringar:
Certifierad fri från humant DNA, RNaser och DNaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Material Polypropen
Antal Wells 8
Kvantitet 10 förpackningar om 12
Formatera Remsor med 8 kupolformade mössor
Produkttyp PCR-platta Cap Strip
Certifierat RNAse- och DNAse-fria Ja
Plattkompatibilitet 96-brunnsplatta