Läs mer
Thermo Scientific™ Kupolformade PCR-kåpor, remsor med 8 st
Produktkod. p-7184494
Kvantitet:
10 förpackningar om 12
250 remsor
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 250
Produktkod. 10746163
Brand: Thermo Scientific™ AB0265
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kupolformade remsor för PCR-applikationer för användning med Thermo Scientific 96-brunnars PCR-plattor och remsor.
Säkerställ korrekt tätning på alla PCR-remsor och 96-brunnars PCR-plattor med precisionsgjutna Thermo Scientific™ PCR Plate Cap Strips.
Domed PCR Cap Strips är kompatibla med 96-brunnars PCR-plattor och standard- och lågprofilstripsrör. De 12 remsorna har stora ändflikar för enkel borttagning av remsor.
Höjdpunkter:
  • Lämplig för användning med alla 96-brunnars PCR-plattor samt standard- och lågprofilrör
  • Stora ändflikar för borttagning av remsor (endast 12 remsor)
Certifieringar:
Certifierad fri från humant DNA, RNaser och DNaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Material Polypropen
Antal Wells 8
Kvantitet 250 remsor
Formatera Remsor med 8 kupolformade mössor
Produkttyp PCR-platta Cap Strip
Certifierat RNAse- och DNAse-fria Ja
Plattkompatibilitet 96-brunnsplatta