Läs mer
Domiphenbromid, 97 %
Produktkod. 11317806
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11317806 25 g 25g
11327806 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317806 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12930.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 538-71-6 | C22H40BrNO | 414,472 g/mol
Domifenbromid används som en fasöverföringskatalysator i syntetisk kemi. Den används som en kvartär ammoniumkatjon med katjoniska ytaktiva egenskaper. Vidare används det som ett antiseptiskt medel och en aktiv farmaceutisk ingrediens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Domifenbromid används som fasöverföringskatalysator inom syntetisk kemi. Den används som en kvartär ammoniumkatjon med katjoniska ytaktiva egenskaper. Vidare används det som ett antiseptiskt medel och en aktiv farmaceutisk ingrediens.
Löslighet
Löslig i etanol, aceton, etylacetat, kloroform och vatten. Något lösligt i bensen.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 538-71-6
Molekylformel C22H40BrNO
Molekylvikt (g/mol) 414.472
MDL-nummer MFCD00011769
InChI-nyckel OJIYIVCMRYCWSE-UHFFFAOYSA-M
Synonym domiphen bromide, bradasol, bradonit, bradoral, fungitex, oradol, phenododecinium bromide, bradosol bromide, fungitex r
PubChem CID 10866
IUPAC-namn dodecyl-dimetyl-(2-fenoxietyl)azanium;bromid
LEDER CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCOC1=CC=CC=C1.[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Domiphen bromide
Smältpunkt 117 °C till 118 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 3922742
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,3415
Löslighetsinformation Löslig i etanol, aceton, etylacetat, kloroform och vatten. Lätt löslig i bensen.
Formel vikt 414.48
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.