Läs mer
Domiphen bromide, MedChemExpress
Produktkod. 16461118
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16461118 5 g 5g
1 options
Produktkod. 16461118 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1467
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
MedChemExpress Domiphen bromide is a chemical antiseptic and a quaternary ammonium compound, used as a cationic surfactant.
Domiphen bromide is a chemical antiseptic and a quaternary ammonium compound, used as a cationic surfactant.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Domiphen bromide
CAS 538-71-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H40BrNO
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (241.28 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (241.28 mM; Need ultrasonic)
LEDER CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCOC1=CC=CC=C1.[Br-]
Molekylvikt (g/mol) 414.46
Formel vikt 414.46
Procent renhet 99.49%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid