Läs mer
Domiphen Bromide, Mikromol™
Produktkod. 17932926
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17932926 250 mg
1 options
Produktkod. 17932926 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0726.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Domiphen Bromide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Domiphen Bromide
CAS 538-71-6
Analyt- eller komponentnamn Domiphen Bromide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C22 H40 N O . Br
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1-Dodecanaminium, N,N-dimethyl-N-(2-phenoxyethyl)-, bromide, Ammonium, dodecyldimethyl(2-phenoxyethyl)-, bromide, Dodecyldimethyl(2-phenoxyethyl)ammonium bromide, Bradonit, Bradoral, Bradosol, Bradosol bromide, Domiphen bromide, Fungitex, Fungitex R, Modicare, N-Dodecyl-N-(2-phenoxyethyl)dimethylammonium bromide, NSC 39415, Neo-Bradoral, Oradol, PDDB, Phenododecinium bromide, (beta-Phenoxyethyl)dimethyldodecylammonium bromide
InChI formel InChI=1S/C22H40NO.BrH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-23(2,3)20-21-24-22-17-14-13-15-18-22;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-21H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCOc1ccccc1
IUPAC-namn dodecyldimetyl-(2-fenoxieetyl)azanium; Bromid
Molekylvikt (g/mol) 414.46
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 413,2293 g/mol