Läs mer
Domiphen Bromide, TRC
Produktkod. 30007311
Change view
Kvantitet:
50 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007311 50 mg
30003444 1 g
30006619 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30007311 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD53110550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 538-71-6
Molekylformel C22 H40 N O . Br
Molekylvikt (g/mol) 414.46
Synonym 1-Dodecanaminium, N,N-dimethyl-N-(2-phenoxyethyl)-, bromide, Ammonium, dodecyldimethyl(2-phenoxyethyl)-, bromide, Dodecyldimethyl(2-phenoxyethyl)ammonium bromide, (β-Phenoxyethyl)dimethyldodecylammonium bromide, Bradonit, Bradoral, Bradosol, Bradosol bromide, Domiphen bromide, Fungitex, Fungitex R, Modicare, N-Dodecyl-N-(2-phenoxyethyl)dimethylammonium bromide, NSC 39415, Neo-Bradoral, Oradol, PDDB, Phenododecinium bromide
IUPAC-namn dodecyldimetyl-(2-fenoxieetyl)azanium; Bromid
LEDER [Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCOc1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Domiphen Bromide
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C22H40NO.BrH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-23(2,3)20-21-24-22-17-14-13-15-18-22;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-21H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formel vikt 413.2293