Läs mer
Domperidone, LoGiCal
Produktkod. 30458903
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458903 10 mg
1 options
Produktkod. 30458903 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0107.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Domperidone
CAS 57808-66-9
Analyt- eller komponentnamn Domperidone
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C22 H24 Cl N5 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Domperidone
InChI formel InChI=1S/C22H24ClN5O2/c23-15-6-7-20-18(14-15)25-22(30)28(20)16-8-12-26(13-9-16)10-3-11-27-19-5-2-1-4-17(19)24-21(27)29/h1-2,4-7,14,16H,3,8-13H2,(H,24,29)(H,25,30)
Lösningstyp Neat
LEDER Clc1ccc2N(C3CCN(CCCN4C(=O)Nc5ccccc45)CC3)C(=O)Nc2c1
IUPAC-namn 6-chloro-3-[1-[3-(2-oxo-3H-benzimidazol-1-yl)propyl]piperidin-4-yl]-1H-benzimidazol-2-one
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 425.91
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 425.1619 g/mol