missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Domperidone N-Oxide, Mikromol™

Produktkod. 16668125
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16668125 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16668125 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0107.090025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Domperidone N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Domperidone N-Oxide
CAS 118435-03-3
Analyt- eller komponentnamn Domperidone N-Oxide
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C22 H24 Cl N5 O3
Synonym 2H-Benzimidazol-2-one, 5-chloro-1-[1-[3-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)propyl]-1-oxido-4-piperidinyl]-1,3-dihydro-, 2H-Benzimidazol-2-one, 5-chloro-1-[1-[3-[(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)propyl]-4-piperidinyl]]-1,3-dihydro-, N-oxide, Domperidone N-Oxide, 5-Chloro-1-[1-[3-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)propyl]-1-oxido-4-piperidinyl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, Domperidine Impurity C, 5-Chloro-1-[1-[3-[(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)propyl]-4-piperidinyl]]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one N-Oxide, Domperidone Impurity C, Domperidone EP Impurity C
InChI formel InChI=1S/C22H24ClN5O3/c23-15-6-7-20-18(14-15)25-22(30)27(20)16-8-12-28(31,13-9-16)11-3-10-26-19-5-2-1-4-17(19)24-21(26)29/h1-2,4-7,14,16H,3,8-13H2,(H,24,29)(H,25,30)
LEDER [O-][N+]1(CCCN2C(=O)Nc3ccccc23)CCC(CC1)N4C(=O)Nc5cc(Cl)ccc45
IUPAC-namn 6-chloro-3-[1-oxido-1-[3-(2-oxo-3H-benzimidazol-1-yl)propyl]piperidin-1-ium-4-yl]-1H-benzimidazol-2-one
Molekylvikt (g/mol) 441.91
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 441.1568 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.