Läs mer
Domperidone N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Domperidone N-Oxide |
| CAS | 118435-03-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C22 H24 Cl N5 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2H-Benzimidazol-2-one, 5-chloro-1-[1-[3-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)propyl]-1-oxido-4-piperidinyl]-1,3-dihydro-, 2H-Benzimidazol-2-one, 5-chloro-1-[1-[3-[(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)propyl]-4-piperidinyl]]-1,3-dihydro-, N-oxide, Domperidone N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C22H24ClN5O3/c23-15-6-7-20-18(14-15)25-22(30)27(20)16-8-12-28(31,13-9-16)11-3-10-26-19-5-2-1-4-17(19)24-21(26)29/h1-2,4-7,14,16H,3,8-13H2,(H,24,29)(H,25,30) |
| LEDER | [O-][N+]1(CCCN2C(=O)Nc3ccccc23)CCC(CC1)N4C(=O)Nc5cc(Cl)ccc45 |
| IUPAC-namn | 6-chloro-3-[1-oxido-1-[3-(2-oxo-3H-benzimidazol-1-yl)propyl]piperidin-1-ium-4-yl]-1H-benzimidazol-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 441.91 |
| Visa mer |