Läs mer
Donepezil Benzyl Bromide (Donepezil Impurity), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Donepezil Benzyl Bromide (Donepezil Impurity) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H36NO3.BrH/c1-34-29-19-26-18-27(31(33)28(26)20-30(29)35-2)17-23-13-15-32(16-14-23,21-24-9-5-3-6-10-24)22-25-11-7-4-8-12-25;/h3-12,19-20,23,27H,13-18,21-22H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| Procent renhet | >95% |