missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Donepezil EP Impurity D, Mikromol™

Produktkod. 30052471
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052471 100 mg
30051952 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052471 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0677.08

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Donepezil EP Impurity D
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5,6-Dimethoxy-2-[(4-pyridyl)methyl]indan-1-one
CAS 4803-57-0
Analyt- eller komponentnamn 5,6-Dimethoxy-2-[(4-pyridyl)methyl]indan-1-one
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H17 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 5,6-Dimethoxy-2-[(4-pyridyl)methyl]indan-1-one, 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-(4-pyridinylmethyl)-1H-inden-1-one, 5,6-Dimethoxy-2-(4-pyridylmethyl)-1-indanone, Donepezil Hydrochloride Impurity D, Donepezil Impurity D
InChI formel InChI=1S/C17H17NO3/c1-20-15-9-12-8-13(7-11-3-5-18-6-4-11)17(19)14(12)10-16(15)21-2/h3-6,9-10,13H,7-8H2,1-2H3
LEDER COc1cc2CC(Cc3ccncc3)C(=O)c2cc1OC
IUPAC-namn 5,6-dimethoxy-2-(pyridin-4-ylmethyl)-2,3-dihydroinden-1-one
Molekylvikt (g/mol) 283.32
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 283.1208 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.