Läs mer
Donepezil hydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 18092710
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18092710 250 mg
1 options
Produktkod. 18092710 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0677.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Donepezilhydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Donepezil Hydrochloride
CAS 120011-70-3
Analyt- eller komponentnamn Donepezil Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C24 H29 N O3 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Donepezil Hydrochloride, 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-5,6-dimethoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-, hydrochloride (9CI), Aricept, Aricept D, BNAG, E 2020
InChI formel InChI=1S/C24H29NO3.ClH/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18;/h3-7,14-15,17,20H,8-13,16H2,1-2H3;1H
LEDER Cl.COc1cc2CC(CC3CCN(Cc4ccccc4)CC3)C(=O)c2cc1OC
IUPAC-namn 2-[(1-benzylpiperidin-4-yl)metyl]-5,6-dimetoxi-2,3-dihydroinden-1-one; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 415.95
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 415,1914 g/mol