Läs mer
Donepezil hydroklorid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15402212 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15402212
Brand: Thermo Scientific Acros 458050050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 120011-70-3 | C24H30ClNO3 | 415.96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120011-70-3
Molekylformel C24H30ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 415.96
MDL-nummer MFCD00881312
InChI-nyckel XWAIAVWHZJNZQQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym donepezil hydrochloride, donepezil hcl, aricept, bnag, donepezilhcl, aricept odt, 2-1-benzylpiperidin-4-yl methyl-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one hydrochloride, e 2020 pharmaceutical, eranz
PubChem CID 5741
ChEBI CHEBI:4696
IUPAC-namn 2-[(1-bensylpiperidin-4-yl)metyl]-5,6-dimetoxi-2,3-dihydroinden-1-on;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].COC1=CC2=C(C=C1OC)C(=O)C(CC1CCN(CC3=CC=CC=C3)CC1)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Donepezil hydrochloride
Smältpunkt 211.0°C to 212.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in hot methanol, insoluble in ethyl acetate and hexane
Formel vikt 415.85
Procent renhet ≥97.5% (HPLC)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.