Läs mer
Tocris Bioscience™ Donepezil hydrochloride
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18762484
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18762484 10 mg
18792704 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18762484 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4385/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1240.00 SEK
    1168.65 SEK / 10mg
    Save 71.35 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Potent AChE inhibitor
Potent acetylcholinesterase inhibitor (IC50 = 5.7 nM). Displays 1252-fold selectivity for AChE over BuChE (IC50 = 7138 nM for BuChE). Orally active.
Deuterated analog also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120011-70-3
Molekylformel C24H30ClNO3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Donepezil hydrochloride
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 415.95
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 415.96