Läs mer
Tocris Bioscience™ Donepezil hydrochloride
Produktkod. 18792704
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18792704 50 mg
18762484 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18792704 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4385/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4585.00 SEK
    4334.40 SEK / 50mg
    Save 250.60 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Potent AChE inhibitor
Potent acetylcholinesterase inhibitor (IC50 = 5.7 nM). Displays 1252-fold selectivity for AChE over BuChE (IC50 = 7138 nM for BuChE). Orally active.
Deuterated analog also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120011-70-3
Molekylformel C24H30ClNO3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Donepezil hydrochloride
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 415.95
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 415.96