Läs mer
Donepezil hydroklorid, TRC
Produktkod. 18051230
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18051230 250 mg
18032410 100 mg
18021120 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18051230 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD531750250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120011-70-3
Molekylformel C24 H29 N O3 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 415.95
Synonym Donepezil hydrochloride, 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-5,6-dimethoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-, hydrochloride (1:1), 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-5,6-dimethoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-, hydrochloride (9CI), 1-Benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-1-indanon-2-yl)methyl]piperidine hydrochloride, Aricept, Aricept D, Aricept ODT, BNAG, Donep, Dopezil, Dorent, E 2020, E 2020 (pharmaceutical)
IUPAC-namn 2-[(1-benzylpiperidin-4-yl)metyl]-5,6-dimetoxi-2,3-dihydroinden-1-one; hydroklorid
LEDER Cl.COc1cc2CC(CC3CCN(Cc4ccccc4)CC3)C(=O)c2cc1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Donepezil Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C24H29NO3.ClH/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18;/h3-7,14-15,17,20H,8-13,16H2,1-2H3;1H
Formel vikt 415.1914
Procent renhet >95%