Läs mer
Donepezil, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Donepezil |
| CAS | 120014-06-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Donepezil |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C24 H29 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Donepezil, 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-1H-inden-1-one, 1-Benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-1-oxoindan-2-yl)methyl]piperidine, (+/-)-E 2020 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29NO3/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18/h3-7,14-15,17,20H,8-13,16H2,1-2H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | COc1cc2CC(CC3CCN(Cc4ccccc4)CC3)C(=O)c2cc1OC |
| Visa mer |