Läs mer
Donepezil, MedChemExpress
Produktkod. 16486098
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16486098 10 mg
16472237 50 mg
16456496 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16486098 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14566
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Donepezil (E2020 free base) is a specific and potent AChE inhibitor with IC50s of 8.12 nM and 11.6 nM for bovine AChE and human AChE, respectively.
Donepezil (E2020 free base) is a specific and potent AChE inhibitor with IC50s of 8.12 nM and 11.6 nM for bovine AChE and human AChE, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Donepezil
CAS 120014-06-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H29NO3
Kvantitet 10 mg
Synonym E2020 free base
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (87.83 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (5.27 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
LEDER O=C(C(C=C(OC)C(OC)=C1)=C1C2)C2CC(CC3)CCN3CC4=CC=CC=C4
Molekylvikt (g/mol) 379.49
Formel vikt 379.49
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation