Läs mer
Donepezil N-Oxide, Mikromol™
Beskrivning
Donepezil N-Oxide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Donepezil N-Oxide |
| CAS | 120013-84-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Donepezil N-Oxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C24 H29 N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Donepezil N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29NO4/c1-28-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)29-2)12-17-8-10-25(27,11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18/h3-7,14-15,17,20H,8-13,16H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1cc2CC(CC3CC[N+]([O-])(Cc4ccccc4)CC3)C(=O)c2cc1OC |
| IUPAC-namn | 2-[(1-benzyl-1-oxidopiperidin-1-ium-4-yl)methyl]-5,6-dimethoxy-2,3-dihydroinden-1-one |
| Visa mer |