Läs mer
(+)-Donepezil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+)-Donepezil |
| CAS | 142698-19-9 |
| Molekylformel | C24H29NO3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (R)-2,3-dihydro-5,6-dimethoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-1H-Inden-1-one, (R)-Donepezil |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29NO3/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18/h3-7,14-15,17,20H,8-13,16H2,1-2H3/t20-/m1/s1 |
| LEDER | O=C1[C@H](CC2CCN(CC3=CC=CC=C3)CC2)CC4=C1C=C(OC)C(OC)=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 379.49 |