Läs mer
(-)-Donepezil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-Donepezil |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29NO3/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18/h3-7,14-15,17,20H,8-13,16H2,1-2H3/t20-/m0/s1 |