Läs mer
Donepezil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Donepezil |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29NO3/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18/h3-7,14-15,17,20H,8-13,16H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 379.2147 |
| Procent renhet | >95% |