Läs mer
Donitriptan Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Donitriptan Hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H25N5O2.ClH/c24-8-7-18-15-26-22-6-5-20(13-21(18)22)30-16-23(29)28-11-9-27(10-12-28)19-3-1-17(14-25)2-4-19;/h1-6,13,15,26H,7-12,16,24H2;1H |
| Formel vikt | 439.1775 |