missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Donkey anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Produktkod. 30230590 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30230590 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30230590 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP151847PCP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Donkey Polyclonal Antibody

IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen IgG (H+L)
Användningsområden ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera PerCP
Formulering PBS
Värd art Donkey
Immunogen This Donkey anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody was developed against human IgG-heavy and light chain.
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Immunology
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.