Läs mer
Invitrogen™ Donkey anti-Mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, HRP
Produktkod. 11554980
Change view
Kvantitet:
250 μL
Förpackningsstorlek:
250µL
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11554980 250 μL 250µL
1 options
Produktkod. 11554980 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer SA1100
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Donkey Polyclonal Secondary Antibody
Product SA1-100 is conjugated to HRP and optimized for ECL applications. This antibody reacst with the heavy and light chains of the immunoglobulin molecule. Pre-absorbed with the following species proteins: Bovine, chicken, goat, guinea pig, syrian hamster, horse, human, rabbit, and sheep serum proteins.
Anti-Mouse secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for mouse immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 40 μg/mL
Konjugera HRP
Formulering PBS with 50% glycerol, proprietary stabilizer and 0.07% Kathon
Värd art Donkey
Reningsmetod Antigen affinity chromatography
Kvantitet 250 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Mouse
Innehåll och lagring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Secondary Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Donkey anti-Mouse IgG (H+L) Cross Adsorbed Secondary Antibody, HRPconjugate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one and 2-methylisothiazol-3(2H)-one