Läs mer
Invitrogen™ Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, HRP
Produktkod. 11565030
Change view
Kvantitet:
250 μL
Förpackningsstorlek:
250µL
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11565030 250 μL 250µL
1 options
Produktkod. 11565030 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer SA1200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1606.00 SEK
    1204.65 SEK / 250µL
    Save 401.35 SEK
    24% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Donkey Polyclonal Secondary Antibody
Product SA1-200 is conjugated to HRP and optimized for ECL applications. This antibody reacts with the heavy and light chains of the immunoglobulin molecule. Pre-absorbed with the following species proteins: Bovine, chicken, goat, guinea pig, syrian hamster, horse, human, mouse, rat, and sheep serum proteins.
Anti-Rabbit secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for rabbit immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 40 μg/mL
Konjugera HRP
Formulering PBS with proprietary stabilizer, 50% glycerol and 0.07% Kathon
Värd art Donkey
Reningsmetod Antigen affinity chromatography
Kvantitet 250 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Rabbit
Innehåll och lagring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Secondary Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, HRP
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-methyl-3(2H)-isothiazolone