Läs mer
Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 550, R&D Systems™
Produktkod. 30231578 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.5 mL
Förpackningsstorlek:
0.5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30231578 0.5 mL 0.5ml
1 options
Produktkod. 30231578 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB7184R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4250.00 SEK
    3677.10 SEK / 0.5ml
    Save 572.90 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Donkey Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IgG (H+L)
Användningsområden ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 550
Formulering 50mM Sodium Borate
Värd art Donkey
Immunogen This Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody (Pre-adsorbed) was developed against rabbit IgG.
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.5 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Immunology
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Rabbit
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus