Läs mer
Donkey anti-Sheep IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 755, R&D Systems™
Produktkod. 18453275 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.5 mL
Förpackningsstorlek:
0.5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18453275 0.5 mL 0.5ml
1 options
Produktkod. 18453275 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP175440IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3069.73 SEK
    2802.45 SEK / 0.5ml
    Save 267.28 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Donkey Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Sheep samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunodiffusion, Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IgG (H+L)
Användningsområden Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunodiffusion
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 755
Utspädning Western Blot : 1:100-1:2000, ELISA : 1:100-1:2000, Immunohistochemistry : 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation : 1:10 - 1:500, Immunodiffusion, Immunoassay
Formulering 50mM Sodium Borate
Värd art Donkey
Immunogen This Donkey anti-Sheep IgG (H+L) Secondary Antibody (Pre-adsorbed) was developed against purified sheep IgG (H&L).
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 0.5 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Immunology
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Sheep
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus