Läs mer
Dopal (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dopal |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O3/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6/h1-2,4-5,10-11H,3H2 |
| Formel vikt | 152.0473 |