missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dopamin 4-Beta-D-Glukuronid, TRC

Produktkod. 30011413
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011413 1 mg
30138285 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30011413 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD5337951MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 38632-24-5
Molekylformel C14H19NO8
Molekylvikt (g/mol) 329.3
Synonym 4-(2-Aminoethyl)-2-hydroxyphenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, Dopamine Glucuronide, Dopamine-4-O-glucuronide;
LEDER OC1=C(O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O2)C=CC(CCN)=C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dopamine 4-beta-D-Glucuronide
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C14H19NO8/c15-4-3-6-1-2-8(7(16)5-6)22-14-11(19)9(17)10(18)12(23-14)13(20)21/h1-2,5,9-12,14,16-19H,3-4,15H2,(H,20,21)/t9-,10-,11+,12-,14+/m0/s1
Formel vikt 329.1111
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.