Läs mer
Dopamine-D2 Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30386059
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30386059 10 mg
30379105 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30386059 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD53378310MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27160-01-6
Molekylformel C8 D2 H9 N O2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 191.652
Synonym 1,2-Benzenediol, 4-(2-aminoethyl-1,1-d2)-, hydrochloride (9CI), Pyrocatechol, 4-(2-aminoethyl-1,1-d2)-, hydrochloride (8CI), Dopamine-d2 hydrochloride, Dopamine-D2 (2-aminoethyl-1,1-D2) hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl-1,1-d2)-1,2-benzenediol hydrochloride, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl-2,2-d2-amine HCl
IUPAC-namn 4-(2-amino-1,1-dideuterioethyl)benzene-1,2-diol;hydrochloride
LEDER Cl.[2H]C([2H])(CN)c1ccc(O)c(O)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dopamine-D2 Hydrochloride
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H/i3D2;
Formel vikt 191.068