Läs mer
Dopamine-d3 Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30374576
Change view
Kvantitet:
1.5 mg
3 mg
15 mg
Förpackningsstorlek:
1.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30374576 3 mg -
30377133 1.5 mg 1.5mg
30371785 15 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30374576 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD5337853MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53587-30-7
Molekylformel C8 D3 H8 N O2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 192.66
Synonym 2-(3,4-Dihydroxyphenyl-d3)ethylamine HCl
IUPAC-namn 4-(2-aminoethyl)-3,5,6-trideuteriobenzene-1,2-diol;hydrochloride
LEDER Cl.[2H]c1c([2H])c(CCN)c([2H])c(O)c1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dopamine-d3 Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 3 mg
InChI formel InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H/i1D,2D,5D;
Formel vikt 192.0745
Procent renhet >95%