Läs mer
Dopamine-d4 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dopamine-D4 Hydrochloride |
| CAS | 203633-19-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C8 2H4 H7 N O2 . Cl H |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Dopamine-d4 Hydrochloride, 1,2-Benzenediol, 4-(2-aminoethyl-1,1,2,2-d4)-, hydrochloride (1:1) (ACI), 1,2-Benzenediol, 4-(2-aminoethyl-1,1,2,2-d4)-, hydrochloride (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H/i3D2,4D2; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])c1ccc(O)c(O)c1 |
| IUPAC-namn | 4-(2-amino-1,1,2,2-tetradeuterioethyl)benzene-1,2-diol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.66 |
| Visa mer |