Läs mer
Dopaminhydroklorid, 99 %
Produktkod. 11409043
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11409043 25 g 25g
11499033 5 g 5g
15403037 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11409043 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11136.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 62-31-7 | C8H12ClNO2 | 189,64 g/mol
En neurotransmittor och vasopressor som modulerar kortikal aktivering. Dopaminhydroklorid är en vasopressor som dämpar kortikal aktivering. Det används som en föregångare till noradrenalin och adrenalin. Det är en viktig signalsubstans och kemisk budbärare som hjälper till vid överföringen av signaler i hjärnan och andra vitala områden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
En neurotransmittor och vasopressor som modulerar kortikal aktivering. Dopaminhydroklorid är en vasopressor som dämpar kortikal aktivering. Det används som en föregångare till noradrenalin och adrenalin. Det är en viktig signalsubstans och kemisk budbärare som hjälper till vid överföringen av signaler i hjärnan och andra vitala områden.
Löslighet
Löslig i vatten, metanol och dimetylsulfoxid. Olösligt i eter, petroleumeter, kloroform, bensen och toluen.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62-31-7
Molekylformel C8H12ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 189.64
MDL-nummer MFCD00012898
InChI-nyckel CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dopamine hydrochloride, 3-hydroxytyramine hydrochloride, dopamine hcl, 4-2-aminoethyl benzene-1,2-diol hydrochloride, intropin, dopastat, revivan, dynatra, 3,4-dihydroxyphenethylamine hydrochloride, cardiosteril
PubChem CID 65340
IUPAC-namn 4-(2-aminoetyl)bensen-1,2-diol;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].NCCC1=CC=C(O)C(O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dopamine hydrochloride
Smältpunkt 243°C to 250°C
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 25 g
Beilstein 3656720
Känslighet Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,3421
Löslighetsinformation Soluble in water,methanol and dimethyl sulfoxide. Insoluble in ether,petroleum ether,chloroform,benzene and toluene.
Formel vikt 189.64
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dopamine hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.