Läs mer
Dopaminhydroklorid, 99 %
Produktkod. 11499033
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499033 5 g 5g
11409043 25 g 25g
15403037 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499033 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11136.06
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 62-31-7 | C8H12ClNO2 | 189,64 g/mol
En neurotransmittor och vasopressor som modulerar kortikal aktivering. Dopaminhydroklorid är en vasopressor som dämpar kortikal aktivering. Det används som en föregångare till noradrenalin och adrenalin. Det är en viktig signalsubstans och kemisk budbärare som hjälper till vid överföringen av signaler i hjärnan och andra vitala områden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
En neurotransmittor och vasopressor som modulerar kortikal aktivering. Dopaminhydroklorid är en vasopressor som dämpar kortikal aktivering. Det används som en föregångare till noradrenalin och adrenalin. Det är en viktig signalsubstans och kemisk budbärare som hjälper till vid överföringen av signaler i hjärnan och andra vitala områden.
Löslighet
Löslig i vatten, metanol och dimetylsulfoxid. Olösligt i eter, petroleumeter, kloroform, bensen och toluen.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62-31-7
Molekylformel C8H12ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 189.64
MDL-nummer MFCD00012898
InChI-nyckel CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dopamine hydrochloride, 3-hydroxytyramine hydrochloride, dopamine hcl, 4-2-aminoethyl benzene-1,2-diol hydrochloride, intropin, dopastat, revivan, dynatra, 3,4-dihydroxyphenethylamine hydrochloride, cardiosteril
PubChem CID 65340
IUPAC-namn 4-(2-aminoetyl)bensen-1,2-diol;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].NCCC1=CC=C(O)C(O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dopamine hydrochloride
Smältpunkt 243 °C till 250 °C
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 5 g
Beilstein 3656720
Känslighet Hygroskopisk; Ljuskänslig
Merck Index 14,3421
Löslighetsinformation Löslig i vatten, metanol och dimetylsulfoxid. Olöslig i eter, petroleumeter, kloroform, bensen och toluen.
Formel vikt 189.64
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.