Läs mer
Dopaminhydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30458667
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458667 10 mg
1 options
Produktkod. 30458667 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0384.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dopamine hydrochloride
CAS 62-31-7
Analyt- eller komponentnamn Dopamine hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H11 N O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Dobutamine Hydrochloride Imp. A (EP), Dobutamine Imp. A (EP), Noradrenaline Tartrate Imp. C (EP), Noradrenaline Imp. C (EP), Dopamine Hydrochloride, Noradrenaline Tartrate Imp. C (EP) as Hydrochloride, Dobutamine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)pyrocatechol hydrochloride, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethylamine hydrochloride, 3,4-Dihydroxy-beta-phenethylamine hydrochloride, 3,4-Dihydroxyphenethylamine hydrochloride, 3-Hydroxytyramine hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)-1,2-benzenediol hydrochloride, ASL 279, Cardiosteril, Dopadic, Dopamine Fresenius, Dopamine Pierre Faba, Dopamine chloride, Dopamine hydrochloride, Dopastat, Dopmin, Dynatra, Inotropin, Inovan, Intropin, KW 3160, P 498, Rascordin, Revivan, Tensamin, m-Hydroxytyramine hydrochloride, beta-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethylamine hydrochloride, Dobutamine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Noradrenaline Tartrate Impurity C as Hydrochloride, Dobutamine Impurity A as Hydrochloride, Noradrenaline Impurity C as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.NCCc1ccc(O)c(O)c1
IUPAC-namn 4-(2-aminoetyl)bensen-1,2-diol; hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 189.64
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 189,0557 g/mol