Läs mer
Tocris Bioscience™ Dopamine hydrochloride
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18702694
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
18702694 50 mg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18702694 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3548/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1260.00 SEK
    1190.70 SEK / 50mg
    Save 69.30 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Endogenous agonist at dopamine D1-5 receptors
Dopamine hydrochloride is an endogenous neurotransmitter that acts as an agonist at dopamine D1-5 receptors. Synthesized in the substantia nigra and ventral tegmental area, and is a precursor in noradrenalin and adrenalin biosynthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dopamine hydrochloride
CAS 62-31-7
Kvantitet 50 mg
Molekylformel C8H12ClNO2
Formel vikt 189.64
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 189.64