Läs mer
Dopamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dopamine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO2/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2 |
| Formel vikt | 153.079 |
| Procent renhet | >95% |