Läs mer
Dopexamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dopexamine dihydrochloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H32N2O2.2ClH/c25-21-11-10-20(18-22(21)26)13-17-24-15-7-2-1-6-14-23-16-12-19-8-4-3-5-9-19;;/h3-5,8-11,18,23-26H,1-2,6-7,12-17H2;2*1H |
| Formel vikt | 428.1997 |