Läs mer
Dokopamix hydroklorid, TRC
Produktkod. 30384684
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30384684 5 mg
30382922 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30384684 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD5339005MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86484-91-5
Molekylformel C22 H32 N2 O2 . 2 Cl H
Molekylvikt (g/mol) 429.42
Synonym Dopexamine dihydrochloride, 4-[2-[[6-[(2-Phenylethyl)amino]hexyl]amino]ethyl]benzene1,2-diol dihydrochloride, 1,2-Benzenediol, 4-[2-[[6-[(2-phenylethyl)amino]hexyl]amino]ethyl]-, hydrochloride (1:2), 1,2-Benzenediol, 4-[2-[[6-[(2-phenylethyl)amino]hexyl]amino]ethyl]-, dihydrochloride (9CI), Dopacard, Dopexamine hydrochloride, FPL 60278AR
IUPAC-namn 4-[2-[6-(2-fenyletylamino)hexylamino]etyl]bensen-1,2-diol; Dihydroklorid
LEDER Cl.Cl.Oc1ccc(CCNCCCCCCNCCc2ccccc2)cc1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dopexamine dihydrochloride
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C22H32N2O2.2ClH/c25-21-11-10-20(18-22(21)26)13-17-24-15-7-2-1-6-14-23-16-12-19-8-4-3-5-9-19;;/h3-5,8-11,18,23-26H,1-2,6-7,12-17H2;2*1H
Formel vikt 428.1997