Läs mer
Doramectin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Doramectin |
| CAS | 117704-25-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Doramectin |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C50 H74 O14 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 25-Cyclohexyl-5-O-demethyl-25-de(1-methylpropyl)-avermectin A1a, Spiro[11,15-methano-2H,13H,17H-furo[4,3,2-pq][2,6]benzodioxacyclooctadecin-13,2'-[2H]pyran], avermectin A1a deriv., 25-Cyclohexyl-5-O-demethyl-25-de(1-methylpropyl)avermectin a1a, 25-Cyclohexylavermectin B1, Dectomax, Doramectin, Doramectin A1a, L 701023, UK 67994 |
| InChI formel | InChI=1S/C50H74O14/c1-27-13-12-16-34-26-57-47-42(51)30(4)21-37(50(34,47)54)48(53)60-36-22-35(63-49(25-36)20-19-29(3)45(64-49)33-14-10-9-11-15-33)18-17-28(2)44(27)61-41-24-39(56-8)46(32(6)59-41)62-40-23-38(55-7)43(52)31(5)58-40/h12-13,16-17,19-21,27,29,31-33,35-47,51-52,54H,9-11,14-15,18,22-26H2,1-8H3/b13-12+,28-17+,34-16+/t27-,29-,31-,32-,35+,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42+,43-,44-,45-,46-,47+,49+,50+/m0/s1 |
| LEDER | CO[C@H]1C[C@H](O[C@H]2[C@H](C)O[C@H](C[C@@H]2OC)O[C@H]3[C@@H](C)\C=C\C=C\4/CO[C@@H]5[C@H](O)C(=C[C@@H](C(=O)O[C@H]6C[C@@H](C\C=C\3/C)O[C@@]7(C6)O[C@H](C8CCCCC8)[C@@H](C)C=C7)[C@]45O)C)O[C@@H](C)[C@@H]1O |
| Visa mer |