Läs mer
Doramectin, Honeywell Fluka™
Produktkod. 16684494 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16684494 100 mg
1 options
Produktkod. 16684494 Leverantör Honeywell Fluka Leverantörsnummer R1778100MG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Doramectin
CAS 117704-25-3
CAS Max % ≤ 100%
Linjär formel C50H74O14
Färg White
Smältpunkt 160.5°C to 162.2°C
Synonym 25-Cyclohexyl-5-O-demethyl-25-de(1-methylpropyl)avermectin
Molekylvikt (g/mol) 899.11 g/mol