Läs mer
Doramectin, MedChemExpress
Beskrivning
Doramectin is a derivative of Ivermectin (HY-15310). Doramectin is a potent antiparasitic antibiotic. Doramectin is an active compound against S.mansoni in an NMRI mouse infection model.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Doramectin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 117704-25-3 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C50H74O14 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (55.61 mM) |
| LEDER | CO[C@@H]1[C@@H](O[C@]2([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](OC)C2)[C@H](C)O[C@@]([H])(O[C@H](/C(C)=C/C[C@]3([H])C[C@]([H])(OC4=O)C[C@]5(C=C[C@H](C)[C@@H](C6CCCCC6)O5)O3)[C@@H](C)/C=C/C=C7CO[C@@]8([H])[C@]\7(O)[C@@]4([H])C=C(C)[C@H]8O)C1 |
| Visa mer |