Läs mer
Doravirine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Doravirine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H11ClF3N5O3/c1-25-13(23-24-16(25)28)8-26-3-2-12(17(19,20)21)14(15(26)27)29-11-5-9(7-22)4-10(18)6-11/h2-6H,8H2,1H3,(H,24,28) |
| Formel vikt | 425.0503 |
| Procent renhet | >95% |