Läs mer
DORFIN Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™
Produktkod. 18439315 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18439315 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18439315 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP171860IR
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
DORFIN Polyclonal antibody specifically detects DORFIN in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen DORFIN
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 755
Utspädning Western Blot
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias DKFZp566B1346, dorfin, Double ring-finger protein, E3 ubiquitin-protein ligase RNF19A, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, p38, protein p38 interacting with transcription factor Sp1, ring finger protein 19, RING finger protein 19 isoform, ring finger protein 19Ap38 protein, ring-IBR-ring domain containing protein Dorfin, RNF19
Värd art Rabbit
Immunogen The immunogen for this product maps to a region between residue 600 and 650 of human Double Ring-Finger Protein using the numbering given in entry NP_056250.3 (GeneID 25897).
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Zinc Finger
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 25897
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG