missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

DORFIN Antibody, Novus Biologicals™

Produktkod. 18249053 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18249053 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18249053 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP171860

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

DORFIN Polyclonal specifically detects DORFIN in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen DORFIN
Användningsområden Immunoprecipitation, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 1.0 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Immunoprecipitation 2 - 10 ug/mg lysate, Western Blot (Negative)
Formulering Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.09% Sodium Azide
Genaccessionsnr. NP_056250.3
Gene Alias DKFZp566B1346, dorfin, Double ring-finger protein, E3 ubiquitin-protein ligase RNF19A, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, p38, protein p38 interacting with transcription factor Sp1, ring finger protein 19, RING finger protein 19 isoform, ring finger protein 19Ap38 protein, ring-IBR-ring domain containing protein Dorfin, RNF19
Gensymboler RNF19A
Värd art Rabbit
Immunogen The immunogen for this product maps to a region between residue 600 and 650 of human Double Ring-Finger Protein using the numbering given in entry NP_056250.3 (GeneID 25897).
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Zinc Finger
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 25897
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C. Do not freeze.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.