Läs mer
Melford Doripenem
Beskrivning
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
- CAS-nummer: 364622-82-2
- Molekylformel: C 15 H 24 N 4 O 6 S 2 H 2 O
- Molekylvikt: 438,52
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Doripenem |
| CAS | 364622-82-2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Molekylformel | C15H24N4O6S2 - H2O |