Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Doripenem hydrat
Produktkod. 16564394 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
250mg
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 16564394
Brand: Thermo Scientific Chemicals 463870010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1820954-21-9
Molekylformel C15H24N4O6S2
Molekylvikt (g/mol) 420.50
MDL-nummer MFCD09749887
InChI-nyckel AVAACINZEOAHHE-SEIFCSKWNA-N
IUPAC-namn (4R,5S,6S)-6-[(lR)-1-hydroxietyl]-4-metyl-7-oxo-3-{[(3S,5S)-5-[(sulfamoylamino)metyl]pyrrolidin-3-yl]sulfanyl}-1-azabicyklo[3.2.0]hept-2-en-2-karboxylsyra
LEDER [H][C@]12[C@@H](C)C(S[C@@H]3CN[C@H](CNS(N)(=O)=O)C3)=C(N1C(=O)[C@]2([H])[C@@H](C)O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Doripenem hydrate
Typ Doripenem Hydrate
Kvantitet 1 g
Formel vikt 420.5
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.