Läs mer
Doripenem monohydrate, MedChemExpress
Beskrivning
Doripenem monohydrate is a new member of the carbapenem class of beta-lactam antibiotics with broad-spectrum coverage of Gram-positive, Gram-negative and anaerobic pathogens.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Doripenem monohydrate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 364622-82-2 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H26N4O7S2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | S 4661 monohydrate |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (114.02 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (22.80 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |