Läs mer
STEMCELL Technologies Dorsomorphin
Produktkod. 17119971
Encompass_Preferred
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 17119971
Brand: STEMCELL Technologies 1000246
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
BMP and AMPK pathway inhibitor; Inhibits ALK2, ALK3, ALK6, and AMPK
  • Dorsomorphin inhibits the bone morphogenetic protein (BMP) pathway by targeting the type I BMP receptors activin receptor-like kinase (ALK) 2, ALK3, and ALK6
  • It is also a potent inhibitor of AMP-activated protein kinase (AMPK; Ki = 109 nM) but does not significantly inhibit structurally related kinases such as ZAPK, SYK, PKCθ, PKA, or JAK3 (Bain et al.), Yu et al.)
  • Promotes differentiation of neural progenitor cells from human pluripotent stem cells (Morizane et al.), Zhou et al.)
  • Promotes differentiation of cardiomyocytes from mouse and human pluripotent stem cells (Hao et al.), Kattman et al.)
  • Promotes differentiation of adipocytes and suppresses osteogenic differentiation of osteoblasts from human mesenchymal cells (Kim et al.)
Specifikationer
CAS 866405-64-3
Synonym Compound C
Kvantitet 50 mg
Molekylformel C24H25N5O
Renhet ≥98%
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.